Merck
Wszystkie zdjęcia(12)
Kluczowe dokumenty
ZRB1946
Sigma-Aldrich
Anti-Ub-Histone H2A-Lys119 Antibody, clone 8B21 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Histon H2A typu 1-A; histon 1 z klastrem H2A; histon H2A/r
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
8B21, recombinant monoclonal
opis
8B21 Clone
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 14.23 kDa
observed mol wt ~20 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
inhibition assay: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
C-terminal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
ubiquitination (Lys119)
informacje o genach
human ... H2AC1(221613)
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, jest produkowane bez szkody dla zwierząt i wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj , aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 stanowią całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych. Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego systemu ekspresji rekombinowanej, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej konsystencji między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest zatwierdzone pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 8B21 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne 10889, które specyficznie wykrywa ubikwitynylację histonu H2A na lizynie 119.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 10 aminokwasom otaczającym ubikwitylową lizynę 119 z C-końcowego regionu ludzkiego histonu H2A.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w ekstrakcie kwasu z komórek HeLa.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:10 000 tego przeciwciała wykryło ubikwitylo-histonę H2A-Lys119 w ekstrakcie kwasu z komórek HeLa.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:10 000 z reprezentatywnej partii wykryło ubikwitynę-histonę H2A-Lys119 w ekstraktach kwasowych komórek Balb3T3/A31, HL-60 i Rat2.
Test inhibicji peptydowej: Wykrywanie pasma docelowego w ekstrakcie kwasu komórek HeLa zostało uniemożliwione przez wstępne zablokowanie reprezentatywnej partii peptydem immunogenu ubikwitylo-histonu H2A-Lys119.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło ubikwitylo-histon H2A-Lys119 w skrawkach tkanki ludzkiego jądra.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło ubikwitylo-histonę H2A-Lys119 w komórkach HeLa.
Analiza cytometrii przepływowej: 1 µg z reprezentatywnej partii wykryło ubikwitylo-histonę H2A-Lys119 w milionie komórek NIH3T3.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Histon H2A typu 1-A (UniProt: Q96QV6; znany również jako H2A-clustered histone 1, Histone H2A/r) jest kodowany przez gen H2AC1 (znany również jako H2AFR, HIST1H2AA) (Gene ID: 221613) u człowieka. Histony są wysoce konserwatywnymi podstawowymi białkami jądrowymi, które są odpowiedzialne za strukturę nukleosomową chromatyny u eukariontów. Odgrywają one kluczową rolę w regulacji transkrypcji, naprawie DNA, replikacji DNA i stabilności chromosomów. Dostępność DNA jest regulowana poprzez złożony zestaw potranslacyjnych modyfikacji histonów, zwanych również kodem histonowym, oraz przebudowę nukleosomów. Dwie cząsteczki każdego z czterech podstawowych histonów (H2A, H2B, H3 i H4) tworzą oktamer, wokół którego DNA jest owinięte w powtarzające się jednostki, zwane nukleosomami, co ogranicza dostępność DNA dla maszyn komórkowych, które wymagają DNA jako szablonu. Histony są modyfikowane potranslacyjnie poprzez acetylację, fosforylację, metylację i ubikwitynację, a modyfikacje te regulują transkrypcję, naprawę, rekombinację i replikację DNA. Ubikwitylacja zwykle kieruje substrat do degradacji, chociaż histony H2A i H2B są w rzeczywistości stabilizowane przez pojedynczą koniugację ubikwityny. Ubikwitynacja histonów została skorelowana z naprawą i transkrypcją DNA, różnicowaniem komórkowym, regulacją cyklu komórkowego, spermatogenezą, transportem białek i odpowiedzią na stres. Histon H2A jest zaangażowany w strukturę chromatyny w komórkach eukariotycznych. Posiada główną domenę globularną i długi N-końcowy ogon H2A. Monoubikwitynacja lizyny 119 (H2AK119Ub) przez kompleks RING1, TRIM37 i RNF2/RING2, wysoce konserwatywna modyfikacja, daje specyficzny znacznik dla epigenetycznej represji transkrypcji i uczestniczy w inaktywacji chromosomu X u samic ssaków. Jest on zaangażowany w inicjację zarówno imprintowanej, jak i losowej inaktywacji chromosomu X. Ubikwitynowany H2A jest wzbogacony w nieaktywną chromatynę chromosomu X. H2AK119Ub odgrywa również rolę w spermatogenezie i może promować transformację komórek w wielu nowotworach piersi. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne 10889, wygenerowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, powtarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi. (Ref.: Barbour, H., et al. (2020). Nat. Commun. 11; Artykuł 5947; Bhatnagar, S., et al. (2014). Nature. 516(7529); 116-120).
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS, 5% trehalozy, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki) po liofilizacji. Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 µL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 µl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)