Merck
Wszystkie zdjęcia(11)
Kluczowe dokumenty
ZRB1872
Sigma-Aldrich
Anti-FOXA2 Antibody, clone 1H12 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Czynnik jądrowy hepatocytów 3-beta; HNF-3-beta; HNF-3B; białko skrzynki widełkowej A2; czynnik transkrypcyjny 3B; TCF-3B
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1H12, recombinant monoclonal
opis
1H12 Clone
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 48.31 kDa
observed mol wt ~52 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
rat, canine, feline, monkey, bovine, porcine, mouse
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
N-terminal half
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FOXA2(3170)
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, jest produkowane bez szkody dla zwierząt i wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 reprezentują całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych. Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego rekombinowanego systemu ekspresji, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej spójności między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest sprawdzane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 1H12 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne 10889, które specyficznie wykrywa FOXA2. Celuje w epitop w obrębie 17 aminokwasów od N-końcowej połowy.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 17 aminokwasom z N-końcowej połowy ludzkiego FOXA2.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie komórek A549.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:10 000 tego przeciwciała wykryło FOXA2 w lizacie komórek A549.
Testowane aplikacje
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło FOXA2 w komórkach A549.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło FOXA2 w ludzkich skrawkach tkanki okrężnicy.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego
Oceniane przez Western Blotting w lizacie komórek A549.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:10 000 tego przeciwciała wykryło FOXA2 w lizacie komórek A549.
Opis wartości docelowych
Czynnik jądrowy hepatocytów 3-beta (UniProt: Q9Y261; znany również jako HNF-3-beta, HNF-3B, Fork head box protein A2, Transcription factor 3B, TCF-3B) jest kodowany przez gen FOXA2 (znany również jako HNF3B, TCF3B) (Gene ID: 3170) u człowieka. Rodzina czynników transkrypcyjnych FOX zawiera ponad 50 członków, z których wszystkie mają wspólną domenę wiążącą DNA w kształcie skrzydlatej helisy. FOXA2 jest czynnikiem transkrypcyjnym typu fork-head box, który bierze udział w rozwoju embrionalnym, ustalaniu ekspresji genów specyficznych dla tkanek i regulacji ekspresji genów w zróżnicowanych tkankach. Jest wymagany do tworzenia notochordu i bierze udział w rozwoju wielu układów narządów pochodzących z endodermy, takich jak wątroba, trzustka i płuca. Zawiera dwie domeny transaktywacyjne (aa 14-93 i 361-457), a jego domena widełkowa jest zlokalizowana w aminokwasach 159-252. Przemieszcza się między jądrem a cytoplazmą w sposób zależny od CRM1, a w odpowiedzi na sygnalizację insulinową za pośrednictwem AKT1 jest eksportowany z jądra. Fosforylacja FOXA2 na treoninie 156 przez AKT inaktywuje jego funkcję transkrypcyjną i indukuje jego wykluczenie jądrowe. Wykazano, że delecja FOXA2 w komórkach nabłonkowych rozwijających się płuc myszy hamuje różnicowanie komórek nabłonka oddechowego i powoduje niewydolność oddechową noworodków, z cechami zespołu niewydolności oddechowej u wcześniaków. Stwierdzono, że knockdown FOXA2 indukuje EMT i zwiększa inwazję komórek raka płuc A549, a nadekspresja FOXA2 hamuje inwazję i migrację ludzkich komórek raka płuc. Opisano dwie izoformy FOXA2, które są wytwarzane przez alternatywny splicing. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne ZooMAb10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, powtarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi. (Ref.: Li, J., et al. (2017). Biochemistry. 56(29); 3745-3753; Tang, Y., et al. (2011). Cell Res. 21; 316-326).
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS, 5% trehalozy, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki) po liofilizacji. Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 μL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 μl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)