Kluczowe dokumenty
919659
Sigma-Aldrich
Selenium nanoparticles
250 nm particle size, 0.15 wt. % in water, dispersion
Synonim(y):
SeNP
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Se
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
78.96
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141910
NACRES:
NA.23
Formularz
dispersion
Poziom jakości
stężenie
0.15 wt. % in water
wielkość cząstki
250 nm
ciąg SMILES
[Se]
InChI
1S/Se
Klucz InChI
BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Nanocząstki selenu (SeNP) są wykorzystywane w wielu różnych zastosowaniach, takich jak powłoki przeciwdrobnoustrojowe, nanoterapeutyki, diagnostyka i urządzenia medyczne. Wykazano, że nanocząstki te odgrywają ważną rolę w ochronie przed stresem oksydacyjnym i wykazują niską toksyczność i biodostępność.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Selenium Nanoparticles: Biomedical Applications.
Vrcek V, et al.
Springer Handbook of Nanotechnology (2018)
Amit Khurana et al.
Biomedicine & pharmacotherapy = Biomedecine & pharmacotherapie, 111, 802-812 (2019-01-08)
Nanoparticles (NPs) serve to reduce the toxicity, enhance bioactivity, improve targeting, and provide versatile means to control the release profile of the encapsulated moiety. Among different NPs, inorganic NPs of metals like Ag, Au, Ce, Fe, Se, Ti and Zn
Protokoły
Selen pełni różne role, od niezbędnego składnika diety po półprzewodnik w zaawansowanych zastosowaniach, takich jak kserografia.