Merck
Wszystkie zdjęcia(11)
Kluczowe dokumenty
ZRB1799
Sigma-Aldrich
Anti-Transglutaminase 2 Antibody, clone 1G20 ZooMAb® Rabbit
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1G20, recombinant monoclonal
opis
1G20 Clone
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 77.34 kDa
observed mol wt ~77 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
porcine, bovine, feline, monkey, canine
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
C-terminal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TGM2(7052)
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, jest produkowane bez szkody dla zwierząt i wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 reprezentują całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych. Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego rekombinowanego systemu ekspresji, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej spójności między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest walidowane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 1G20 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne 10889, które specyficznie wykrywa transglutaminazę 2 (TGM2). Celuje w epitop w obrębie 21 aminokwasów od regionu C-końcowego.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 21 aminokwasom z C-końcowego regionu ludzkiej transglutaminazy 2.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie komórek K562.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło transglutaminazę 2 w lizacie komórek K562.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło transglutaminazę 2 w lizatach z komórek C2C12 i L6 oraz ludzkiej tkanki łożyska.
Test wiązania powinowactwa: Reprezentatywna partia tego przeciwciała wiązała peptyd transglutaminazy 2 z KD wynoszącym 2,6 x 10-7 w teście wiązania powinowactwa.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło transglutaminazę 2 w wycinkach tkanki ludzkiego łożyska.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Gamma-glutamylotransferaza białkowo-glutaminowa 2 (UniProt: P21980; znana również jako EC: 2.3.2.13, transglutaminaza tkankowa, transglutaminaza C, TG(C), TGC, TGaza C, transglutaminaza H, TGaza H, transglutaminaza-2, TGaza-2, TG2) jest kodowana przez D13 genu TGM2 (Gene ID: 7052) u człowieka. TG2 jest wielodomenowym, wielofunkcyjnym enzymem, który, jak wykazano, potranslacyjnie modyfikuje białka poprzez katalizowanie tworzenia międzycząsteczkowych wiązań izopeptydowych między łańcuchami bocznymi glutaminy i lizyny. Katalizuje zależną od wapnia kowalencyjną modyfikację łańcuchów bocznych glutaminy związanych z białkami poprzez reakcje transamidacji lub deamidacji. Jest zlokalizowana głównie w cytoplazmie i może występować w jądrze na znacznie niższych poziomach. Recykling endosomów jest niezbędny do eksternalizacji TG2, który nie podąża klasycznym szlakiem wydzielania zależnym od ER/Golgiego, ale jest kierowany do okołojądrowych endosomów recyklingu i jest dostarczany wewnątrz tych pęcherzyków przed eksternalizacją. Wykazano, że inaktywacja endosomów recyklingowych lub blokowanie fuzji endosomów z błoną plazmatyczną blokuje wydzielanie TG2. TG2 odgrywa również kluczową rolę podczas apoptozy, zarówno poprzez promowanie sieciowania białek cytoszkieletu, co prowadzi do kondensacji cytoplazmy, jak i poprzez pośredniczenie w sieciowaniu białek macierzy zewnątrzkomórkowej, co prowadzi do nieodwracalnego tworzenia rusztowań, które stabilizują integralność umierających komórek przed ich usunięciem przez fagocytozę, zapobiegając w ten sposób wyciekowi szkodliwych składników wewnątrzkomórkowych. Bierze również udział w patogenezie chorób neurodegeneracyjnych i niektórych nowotworów. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne ZooMAb10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, powtarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi. D12 (Ref.: Zemskov, EA., et al (2011). PLoS ONE 6(4): e19414; Lesort, M., et al. (1998). J. Biol. Chem. 273(20); 11991-11994; Melino, G., et al. ( 1994). Mol. Cell. Biol. 14(10); 6584-6596).
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS, 5% trehalozy, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki) po liofilizacji. Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 μL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 μl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)