ZRB1755
Anti-P2X7 Antibody, clone 1D23-1 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
![Enhanced Validation antibodies are tested to ensure reproducibility, specificity, and performance using our enhanced validation strategies enhanced validation](/static/enhanced_validation_badge.png)
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
ATP receptor, P2X purinoceptor 7, P2Z receptor, Purinergic receptor
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1D23-1, recombinant monoclonal
opis
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
ELISA: suitable
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
C-terminal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Western Blotting in Human brain tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected P2X7 in Human brain tissue lysate.
Tested Applications
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected P2X7 in SK-MEL-28 cells.
Enzyme Immunoassay (ELISA) Analysis: A serial of dilution from a representative lot detected GST-tagged full-length Human P2X7.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected P2X7 in Human cerebral cortex tissue sections.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound P2X7 peptide with a KD of 2.0 x 10-9 in an affinity binding assay.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)