Merck
Wszystkie zdjęcia(17)
Kluczowe dokumenty
ZRB1745
Sigma-Aldrich
Anti-TMEM206 Antibody, clone 2H13 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Kanał chlorkowy aktywowany protonami, PAC, białko transbłonowe 206
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2H13, recombinant monoclonal
opis
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 40.04 kDa
observed mol wt ~48 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
ELISA: suitable
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
N-terminal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PACC1(55248)
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, jest produkowane bez szkody dla zwierząt i wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 reprezentują całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych. Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego rekombinowanego systemu ekspresji, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej spójności między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest walidowane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 2H13 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne 10889, które specyficznie wykrywa białko transbłonowe 206 (TMEM206). Celuje w epitop w obrębie 24 aminokwasów od regionu N-końcowego.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 24 aminokwasom z N-końcowego regionu ludzkiego białka transbłonowego 206 (TMEM206).
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie ludzkiej tkanki mózgowej.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło TMEM206 w lizacie ludzkiej tkanki mózgowej.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło TMEM206 w lizatach z tkanki mózgowej myszy i komórek PC12 oraz rekombinowanym ludzkim białku TMEM206.
Analiza immunoenzymatyczna (ELISA): Seryjne rozcieńczenia z reprezentatywnej partii wykryły białko TMEM206.
Test wiązania powinowactwa: Reprezentatywna partia tego przeciwciała wiązała peptyd TMEM206 z KD wynoszącym 1,0 x 10-12 w teście wiązania powinowactwa.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło TMEM206 w komórkach HeLa, A431 i NIH 3T3.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego
Oceniane przez Western Blotting w lizacie ludzkiej tkanki mózgowej.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło TMEM206 w lizacie ludzkiej tkanki mózgowej.
Opis wartości docelowych
Kanał chlorkowy aktywowany protonami (UniProt: Q9H813; znany również jako PAC, białko transbłonowe 206) jest kodowany przez gen PACC1 (znany również jako TMEM206) (Gene ID: 55248) u człowieka. Jony chlorkowe (Cl ) są najobficiej występującymi anionami w komórkach zwierzęcych, a ich przemieszczanie się przez błonę komórkową odbywa się za pośrednictwem kanałów i transporterów Cl, które są niezbędne dla kilku funkcji komórkowych, takich jak regulacja objętości komórek, zakwaszanie pęcherzyków wewnątrzkomórkowych i kontrola pobudliwości w komórkach mięśniowych. TMEM206 jest ewolucyjnie konserwowaną, wieloprzebiegową glikoproteiną błonową z dwiema domenami cytoplazmatycznymi, dwiema domenami transbłonowymi i jedną domeną zewnątrzkomórkową. Ulega szerokiej ekspresji, ale jej najwyższą ekspresję obserwuje się w mózgu. Jest niezbędnym składnikiem wrażliwego na kwas kanału anionowego prostującego na zewnątrz (ASOR), który bierze udział w imporcie jonów chlorkowych w odpowiedzi na zewnątrzkomórkowe kwaśne pH. Jest również zaangażowany w śmierć komórek wywołaną kwasicą poprzez pośredniczenie w napływie chlorków i późniejszym obrzęku komórek. Komórki TMEM206 -/- wykazują częściową ochronę przed śmiercią komórkową indukowaną kwasem. Wyższą ekspresję TMEM206 zaobserwowano w raku jelita grubego (CRC), piersi i wątroby. Nadekspresja TMEM206 promuje proliferację i inwazję w komórkach CRC oraz reguluje w górę poziomy fosfo-AKT i jego składników sygnałowych. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne ZooMAb10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, powtarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi. (Ref.: Deng, Z., et al. (2021). Science Adv. 7(9); eabe5983; Zhang, L., et al. (2020). Oncol. Lett. 5; 174; Ullrich, F., et al. (2019). eLife. 8; e49187).
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS, 5% trehalozy, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki) po liofilizacji. Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 μL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 μl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)