Merck
Wszystkie zdjęcia(12)
Kluczowe dokumenty
ZRB1733
Sigma-Aldrich
Anti-IDH1 Antibody, clone 1M9 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
dehydrogenaza izocytrynianowa [NADP] cytoplazmatyczna; EC:1.1.1.42; IDH; cytozolowa dehydrogenaza NADP-izocytrynianowa; IDP; NADP(+)-specyficzna ICDH; dekarboksylaza oksalobursztynianowa
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1M9, recombinant monoclonal
opis
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 46.66 kDa
observed mol wt ~53 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
mouse, rat
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
human, monkey
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
C-terminal half
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IDH1(3417)
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, jest produkowane bez szkody dla zwierząt i wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 reprezentują całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych.
Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego rekombinowanego systemu ekspresji, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej spójności między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest walidowane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 1M9 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne 10889, które specyficznie wykrywa cytoplazmatyczną dehydrogenazę izocytrynianową [NADP] (IDH1). Celuje w epitop w obrębie 14 aminokwasów od C-końcowej połowy.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 14 aminokwasom z C-końcowej połowy ludzkiej cytoplazmatycznej dehydrogenazy izocytrynianowej [NADP] (IDH1).
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie tkanki nerki myszy.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:10 000 tego przeciwciała wykryło IDH1 w lizacie tkanki nerki myszy.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło IDH1 w lizatach komórek C2C12 i NIH3T3.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło IDH1 w komórkach NIH 3T3.
Affinity Binding Assay: Reprezentatywna partia tego przeciwciała wiązała IDH1 z KD wynoszącym 5,9 x 10-10 w teście wiązania powinowactwa.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło IDH1 w wycinkach tkanek jąder myszy.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Cytoplazmatyczna dehydrogenaza izocytrynianowa [NADP] (UniProt: EC:1.1.1.42, IDH, Cytosolic NADP-isocitrate dehydrogenase, IDP, NADP(+)-specific ICDH, Oxalosuccinate decarboxylase) jest kodowana przez gen IDH1 (znany również jako PICD) (Gene ID: 3417) u człowieka. Opisano w sumie pięć dehydrogenaz izocytrynianowych: trzy z nich są zależne od NAD(+), które lokalizują się w macierzy mitochondrialnej, a dwa są enzymami zależnymi od NADP(+). Jeden z enzymów NADP(+) jest mitochondrialny, a drugi jest głównie zlokalizowany w cytoplazmie. IDH1 jest enzymem homodimerycznym, który jest zlokalizowany w cytoplazmie i peroksysomach i katalizuje oksydacyjną dekarboksylację izocytrynianu do 2-oksoglutaranu. Posiada dwa miejsca wiązania NADP (aa 75-77 i 310-315) i odgrywa znaczącą rolę w cytoplazmatycznej produkcji NADPH. Acetylacja w Lys-374 znacznie zmniejsza jego aktywność katalityczną. Mutacje w genie IDH1, szczególnie te wpływające na Arg 132, zostały powiązane z rozwojem glejaków o wysokim stopniu złośliwości. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne 10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, odtwarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi monoklonalnymi przeciwciałami. (Ref.: Reitman, ZJ., et al. (2011). Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 108(8); 3270-3275; Dang, L., et al. (2009). Nature. 462(7274); 739-744).
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS z 5% trehalozą, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki) po liofilizacji. Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 μL.
Rekonstytucja
300 μg/ml po rekonstytucji w 25 μl na fiolkę. Należy zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi sugerowanych początkowych rozcieńczeń i/lub miana w zależności od zastosowania i rodzaju próbki.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 μl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)