Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
ZRB1671
Sigma-Aldrich
Anti-IgG1 Fc γ chain Antibody, clone 1B17 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Ig gamma-1 łańcuch C region EU, Ig gamma-1 łańcuch C region KOL, Ig gamma-1 łańcuch C region NIE, Immunoglobulina ciężka stała gamma 1, Region C łańcucha gamma-1 Ig
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
recombinant monoclonal
opis
clone 1B17
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 43.9 kDa
observed mol wt ~46 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 25
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
Internal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
human ... IGHG1(3500)
Opis ogólny
Dokładamy wszelkich starań, aby dostarczać bardziej ekologiczne produkty alternatywne, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, zostało wyprodukowane bez szkody dla zwierząt i jest wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 stanowią całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych. Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego systemu ekspresji rekombinowanej, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej konsystencji między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest walidowane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 1B17 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne 10889, które specyficznie wykrywa ludzki łańcuch Fc IgG1. Celuje w epitop w obrębie 16 aminokwasów od regionu wewnętrznego.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 16 aminokwasom z wewnętrznego regionu ludzkiego łańcucha Fc IgG1.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting z ludzką IgG, fragment Fc.
Analiza Western Blotting (WB): Rozcieńczenie 1:10 000 tego przeciwciała wykryło łańcuch Fc ludzkiej IgG1.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:10 000 z reprezentatywnej partii nie wykryło mysich IgG, króliczych IgG i kurzych IgY.
Analiza cytometrii przepływowej: 1 µg z reprezentatywnej partii wykrył łańcuch Fc IgG1 w milionie komórek Raji.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło łańcuch Fc IgG1 w wycinkach tkanki ludzkich migdałków.
Test immunoenzymatyczny (ELISA): Seryjne rozcieńczenia z reprezentatywnej partii wykryły fragment Fc ludzkiej IgG1, ale nie wykryły mysiej IgG i kurzej IgY.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Immunoglobulina ciężka stała gamma 1 (UniProt: P01857; znany również jako region C łańcucha Ig gamma-1, region C łańcucha Ig gamma-1 EU, region C łańcucha Ig gamma-1 KOL, region C łańcucha Ig gamma-1 NIE) jest kodowany przez gen IGHG1 (Gene ID: 3500) u człowieka. IgG1 Fc należy do stałego regionu łańcuchów ciężkich immunoglobulin. Umożliwia aktywność wiązania antygenu i receptora immunoglobulin oraz działa przed lub w ramach kilku procesów, w tym cytotoksyczności komórkowej zależnej od przeciwciał, fagocytozy i pozytywnej regulacji odpowiedzi immunologicznej. Opisano dwie izoformy IgG1 Fc, które są wytwarzane przez alternatywny splicing. Izoforma 1 jest formą wydzielaną, a izoforma 2 jest jednoprzebiegowym białkiem błonowym z jedną domeną zewnątrzkomórkową (aa 1-350), domeną transbłonową (aa 351-371) i domeną cytoplazmatyczną (aa 372-399). IgG1 Fc zawiera trzy domeny podobne do Ig (aa 6-99; 121-220; i 229-325), które są zlokalizowane w domenie zewnątrzkomórkowej. Doniesiono, że pośredniczy w funkcjach efektorowych IgG na monocytach wyzwalających cytotoksyczność komórkową zależną od przeciwciał (ADCC) komórek zakażonych wirusem. Wykazano, że jego glikozylacja na asparaginie 180 jest niezbędna do interakcji z receptorami Fc i zdolności do aktywacji szlaku dopełniacza. Nadekspresja IGHG1 została powiązana ze zwiększoną proliferacją komórek raka żołądka poprzez szlak AKT/GSK-3β/β-Catenin. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne 10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, powtarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi. (Ref.: Li, X., et al. (2021). Cancer Cell Int. 21; Artykuł 397; Allhorn, M., et al. (2010). Blood. 115(24); 5080-5088).
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS z 5% trehalozą, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki) po liofilizacji. Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 µL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 µl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)