Merck
Wszystkie zdjęcia(11)
Kluczowe dokumenty
ZRB1646
Sigma-Aldrich
Anti-SLC16A3/MCT4 Antibody, clone 2J22 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Transporter monokarboksylanowy 4; MCT 4; Rodzina nośników substancji rozpuszczonych 16, członek 3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2J22, recombinant monoclonal
opis
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 49.47 kDa
observed mol wt ~55 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
C-terminal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SLC16A3(9123)
Opis ogólny
Przeciwciała 10889 reprezentują całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych. Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego rekombinowanego systemu ekspresji, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej spójności między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest walidowane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 2J22 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne 10889, które specyficznie wykrywa ludzki transporter monokarboksylanu 4 (SLC16A3). Celuje w epitop w obrębie 22 aminokwasów od C-końcowej domeny cytoplazmatycznej.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 22 aminokwasom z C-końcowej domeny cytoplazmatycznej ludzkiego transportera monokarboksylanu 4 (SLC16A3).
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie komórek HeLa.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło SLC16A3/MCT4 w lizacie komórek HeLa.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło SLC16A3/MCT4 w lizacie komórek A431.
Affinity Binding Assay: Reprezentatywna partia tego przeciwciała wiązała peptyd SLC16A3/MCT4 z KD wynoszącym 3,5 x 10-7 w teście wiązania powinowactwa.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło SLC16A3/MCT4 w komórkach A431.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło SLC16A3/MCT4 w wycinkach tkanki ludzkich mięśni szkieletowych.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Transporter monokarboksylanu 4 (UniProt: O15427; znany również jako MCT 4, Solute carrier family 16 member 3) jest kodowany przez gen SLC16A3 (znany również jako MCT3, MCT4) (Gene ID: 9123) u człowieka. MCT4 jest wieloprzepustowym białkiem błonowym z siedmioma domenami cytoplazmatycznymi, dwunastoma domenami transbłonowymi i sześcioma domenami zewnątrzkomórkowymi z końcami aminowymi i karboksylowymi skierowanymi w stronę cytozolu. Zawiera dwa sygnały sortowania bazolateralnego (aa 423-441; 441-465) w C-końcowym ogonie cytoplazmatycznym, które są niezbędne do skierowania MCT4 do błony bazolateralnej. Jest to główny transporter monokarboksylanów obecny w mięśniach szkieletowych, który pośredniczy w transporcie mleczanu, pirogronianu i ciał ketonowych przez błonę plazmatyczną. Jest również wykrywany w komórkach nowotworowych i białych krwinkach, które mają wysoką szybkość glikolityczną. Wykazuje wyższą wydajność transportu L-mleczanu w porównaniu do D-mleczanu i pirogronianu (Km = 28, 513 i 153 mM, odpowiednio w oocytach Xenopus). Ludzka MCT zawiera sześć konserwowanych reszt argininowych, a arginina 278 jest kluczową resztą zaangażowaną w rozpoznawanie L-mleczanu. Wykazano, że każda mutacja w tej reszcie unieważnia transport L-mleczanu. Wysokie poziomy MCT4 są zgłaszane w raku płaskonabłonkowym głowy i szyi (HNSCC), a te wyższe poziomy są związane ze złym rokowaniem. Nie ulega ekspresji w normalnej błonie śluzowej jamy ustnej, ale jest wykrywany w transformowanym nabłonku. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne 10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, powtarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi. (Ref.: Bisetto, S., et al (2018). Front. Oncol. 8; 324; Sasaki, S., et al. (2013). PLoS One.8(7); e67690; Manning Fox, JE., et al. (2000). J. Physiol. 529(Pt2); 285-293).
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS, 5% trehalozy, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki) po liofilizacji. Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 µL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 µl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)