Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
ZRB1637
Sigma-Aldrich
Anti-TOX Antibody, clone 1D14 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Związane z selekcją tymocytów białko TOX o wysokiej ruchliwości; Białko TOX o wysokiej ruchliwości grasicy
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1D14, recombinant monoclonal
opis
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 57.51 kDa
observed mol wt ~46 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
mouse, human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
rat
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
N-terminal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TOX(9760)
Opis ogólny
Przeciwciała 10889 stanowią całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych. Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego systemu ekspresji rekombinowanej, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej konsystencji między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest walidowane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 1D14 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne 10889, które specyficznie wykrywa białko TOX grasicy o wysokiej grupie ruchliwości. Jego celem jest epitop w obrębie 20 aminokwasów od regionu N-końcowego.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 20 aminokwasom z N-końcowego regionu ludzkiego białka TOX grasicy o wysokiej ruchliwości.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą immunohistochemii (parafina) w wycinkach ludzkich tkanek migdałków.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło TOX w wycinkach tkanki ludzkich migdałków.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło TOX w lizatach z komórek THP-1 i NIH3T3 oraz ludzkich migdałkach i tkance śledziony myszy.
Test wiązania powinowactwa: Reprezentatywna partia tego przeciwciała wiązała peptyd TOX z KD wynoszącym 5,7 x 10-8 w teście wiązania powinowactwa.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Białko TOX związane z selekcją tymocytów o wysokiej ruchliwości (UniProt: O94900; znane również jako białko TOX grasicy o wysokiej ruchliwości) jest kodowane przez gen TOX (znany również jako KIAA0808) (identyfikator genu: 9760) u człowieka. TOX jest członkiem ewolucyjnie konserwowanej rodziny białek wiążących DNA, która odgrywa wiele ról w rozwoju adaptacyjnego układu odpornościowego. Działa jako rozwojowy punkt kontrolny i reguluje pozytywną selekcję tymocytów w kierunku zaangażowania linii komórek T. Jest wymagany do rozwoju różnych podgrup komórek T, w tym pomocniczych komórek T CD4 +, cytotoksycznych komórek T CD8 +, regulatorowych komórek T i zależnych od CD1D komórek T naturalnych zabójców (NKT). Jego sygnał lokalizacji jądrowej znajduje się w aminokwasach 237-256, a region wiążący DNA (HMG box) znajduje się w aminokwasach 161-329. TOX służy jako czynnik wiążący DNA, który reguluje transkrypcję poprzez modyfikację lokalnej struktury chromatyny i modulowanie tworzenia kompleksów wielobiałkowych. Wiąże się z sekwencjami DNA bogatymi w GC w pobliżu miejsc startu transkrypcji, zmieniając strukturę chromatyny i modyfikując dostęp czynników transkrypcyjnych do DNA. Odgrywa również ważną rolę w zaangażowaniu neuronalnych komórek macierzystych i kortykogenezie. Podczas rozwoju korowego kontroluje pulę neuronalnych komórek macierzystych poprzez hamowanie przejścia od proliferacyjnych do różnicujących się progenitorów. Promuje również wzrost neurytów w nowonarodzonych neuronach migrujących w celu dotarcia do płytki korowej. W chłoniakach T-komórkowych wysoka ekspresja TOX została opisana we wszystkich ziarniniakach grzybiastych (MF). Większość prekursorowych chłoniaków limfoblastycznych B/T, pęcherzykowych i rozlanych chłoniaków z dużych komórek B, chłoniaków Hodgkina z przewagą limfocytów guzkowych i angioimmunoblastycznych chłoniaków T-komórkowych wykazywała silną ekspresję białka TOX. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne 10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, powtarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi. (Ref.: Maestre, L., et al. (2020). PLoS ONE 15(2); e0229743; Yun, S., et al. (2011). Immunol. Lett. 136(1); 29-36).
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS, 5% trehalozy, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb po liofilizacji mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki). Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 μL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 μl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)