ZRB1547
Anti-phospho-HDAC4 (S246) Antibody, clone 1I14 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Histone deacetylase 4;EC:3.5.1.98;HD4
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1I14, recombinant monoclonal
opis
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linia produktu
ZooMAb® learn more
Postać
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 119.04 and 106.37 kDa
observed mol wt ~120 and 110 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
human, rat
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
bovine, monkey, canine, feline, mouse
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
N-terminal half
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
, Aligned
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer246)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Western Blotting in lysate from HEK293 cells treated with EGF.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected HDAC4 phosphorylated on serine 246 in lysate from overnight serum starved HEK293 cells treated with recombinant human EGF (50 ng/mL for 10 min).
Tested applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected phospho-HDAC4 (S246) in PC12 treated with EGF.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound phospho-HDAC4 (Ser246) with a KD of 7.8 x 10-8 in an affinity binding assay.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected phospho-HDAC4 (S246) in human breast cancer tissue sections.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected phospho-HDAC4 (S246) in HEK293 cells treated with EGF.
Peptide Inhibition Assay: Target band detection in lysate from HEK293 cells treated with EGF was prevented by preblocking of a representative lot with phospho-HDAC4 peptide.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1