ZRB1542
Anti-phospho-p53 (Ser15) Antibody, clone 5L22 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
5L22, recombinant monoclonal
opis
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linia produktu
ZooMAb® learn more
Postać
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 43.65 kDa
observed mol wt ~51 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
monkey, human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
porcine, bovine
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
Unknown
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
, Aligned
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer15)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Western blotting with recombinant fragment of human p53 surrounding phosphoserine 15.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected recombinant human p53 fragment phosphorylated on serine 15 but did not react with non-phosphorylated construct (p53 construct: Courtesy of Dr. Jesse Rinehart, Yale University, School of Medicine).
Tested applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected phospho-p53 (Ser15) in lysate from Cos-1 cells treated with UV light.
Flow Cytometry Analysis: 0.1 μg from a representative lot detected phospho-p53 (Ser15) in one million A549 cells treated with UV light
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound phospho-p53 (Ser15) with a KD value of 9.7 x 10-8 in an affinity binding assay.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected phospho-p53 (Ser15) in human breast cancer and human colon cancer tissue sections.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected phospho-p53 (Ser15) in Cos-1 cells treated with UV light..
Peptide Inhibition Assay: Target band detection in lysate from Cos-1 cells treated with UV light was prevented by pre-blocking of a representative lot with the p53 phospho-peptide (Ser15), but not the corresponding nonphosphopeptide.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1