Merck
Wszystkie zdjęcia(12)
Kluczowe dokumenty
ZRB1538
Sigma-Aldrich
Anti-MLL2 Antibody, clone 3L17 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
N-metylotransferaza histon-lizyna 2D; EC 2.1.1.43; białko związane z ALL1; N-metylotransferaza lizyny 2D; białko białaczki szpikowej/limfoidalnej lub mieszanej 2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3L17, recombinant monoclonal
opis
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 593.39 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
bovine, mouse, zebrafish, feline, horse, canine, monkey
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
C-terminal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KMT2D(8085)
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, jest produkowane bez szkody dla zwierząt i wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 reprezentują całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych. Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego rekombinowanego systemu ekspresji, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej spójności między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest walidowane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 3L17 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne 10889, które specyficznie wykrywa białko białaczki szpikowej/limfoidalnej lub białaczki linii mieszanej 2 (MLL2). Jego celem jest epitop w obrębie 22 aminokwasów od regionu C-końcowego.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 22 aminokwasom z C-końcowego regionu ludzkiego białka białaczki szpikowej / limfoidalnej lub mieszanej linii 2 (MLL2).
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Ocena immunohistochemiczna (parafina) w wycinkach tkanki ludzkiego łożyska.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:100 tego przeciwciała wykryło MLL2 w wycinkach tkanki ludzkiego łożyska.
Testowane aplikacje
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło MLL2 w komórkach U2OS.
Test wiązania powinowactwa: Reprezentatywna partia tego przeciwciała wiązała C-końcowy peptyd MLL2 z KD wynoszącym 3,8 x 10-8 w teście wiązania powinowactwa.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło MLL2 w lizatach komórek MOLM13 i HEK293. (Dzięki uprzejmości dr Shu-Ping Wang, Institute of Biomedical Sciences, Academia Sinica, Tajwan).
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
N-metylotransferaza histon-lizyna 2D (UniProt O14686; znana również jako EC 2.1.1.43, białko związane z ALL1, N-metylotransferaza lizyny 2D, białko białaczki szpikowej / limfoidalnej lub mieszanej linii 2, MLL2) jest kodowana przez gen KMT2D (znany również jako ALR, KABUK1, MLL2, MLL4) (identyfikator genu: 8085) u ludzi. MLL2 jest metylotransferazą histonową, która katalizuje transfer grupy metylowej z S-adenozylo-L-metioniny do grupy -aminowej lizyny 4 histonu H3 (H3K4), która stanowi specyficzny znacznik dla epigenetycznej aktywacji transkrypcyjnej. Jego ekspresję obserwuje się w większości dorosłych tkanek, w tym w różnych komórkach krwiotwórczych. Nie wykryto jej jednak w wątrobie. Tworzy głównie znaczniki metylacji H3K4me1 w aktywnych miejscach chromatyny, w których zachodzi transkrypcja i naprawa DNA. Tworzy kompleks rdzeniowy z zachowanym ewolucyjnie podkompleksem WRAD, który składa się z podjednostek WDR5, RBBP5, ASH2L/ASH2 i DPY30. Mutacje w genie KMT2D zostały powiązane z zespołem Kabuki 1, wrodzonym zaburzeniem psychicznym z wieloma nieprawidłowościami, w tym karłowatością, skoliozą i nieprawidłowościami radiograficznymi kręgów, dłoni i stawów biodrowych. Mutacje inaktywujące w genie MLL2 są powiązane z rdzeniakiem. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne 10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, powtarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi. (Ref.: Shinsky, SA., et al. (2015). J. Biol. Chem. 290(10); 6361-6375; Ng, SB., et al. (2010). Nat. Genet. 42(9); 790-793; Parsons, D.W., et al. (2011). Science 331, 435-439).
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS z 5% trehalozą, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki) po liofilizacji. Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 μL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 μl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)