Merck
Wszystkie zdjęcia(11)
Kluczowe dokumenty
ZRB1478
Sigma-Aldrich
Anti-RBM39 Antibody, clone 1H21 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Białko wiążące RNA 39; CAPER alfa; CAPERalfa; białko raka wątrobowokomórkowego 1; białko z motywem wiążącym RNA 39; białko zawierające region wiążący RNA 2; czynnik splicingowy HCC1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1H21, recombinant monoclonal
opis
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 59.38 kDa
observed mol wt ~65 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
mouse, human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
porcine, monkey, rat, bovine, feline, canine
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
C-terminal half
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RBM39(9584)
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, jest produkowane bez szkody dla zwierząt i wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 reprezentują całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych. Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego rekombinowanego systemu ekspresji, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej spójności między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest sprawdzane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 1H21 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne 10889, które specyficznie wykrywa białko wiążące RNA 39 (RBM39). Celuje w epitop w obrębie 22 aminokwasów od C-końcowej połowy białka.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 22 aminokwasom z C-końcowej połowy ludzkiego białka wiążącego RNA 39 (RBM39).
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie komórek HeLa.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:10 000 tego przeciwciała wykryło RBM39 w lizacie komórek HeLa.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło RBM39 w lizacie komórek Neuro 2A.
Analiza Western Blotting (WB): Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło RBM29 w komórkach HCT116 typu dzikiego, ale nie w lizatach z komórek traktowanych Indisulamem.
Analiza Western blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło RBM39 w lizacie z tkanki grasicy heterozygotycznych myszy z nokautem, ale nie z lizatu z homozygotycznych myszy z nokautem.
Affinity Binding Assay: Reprezentatywna partia tego przeciwciała wiązała peptyd RBM39 z KD wynoszącym 3,9 x 10-8 w teście wiązania powinowactwa.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło RBM39 w skrawkach tkanki ludzkiej kory mózgowej.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego
Oceniane przez Western Blotting w lizacie komórek HeLa.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:10 000 tego przeciwciała wykryło RBM39 w lizacie komórek HeLa.
Opis wartości docelowych
Białko wiążące RNA 39 (UniProt: Q14498; znane również jako CAPER alfa, CAPERalpha, Hepatocellular carcinoma protein 1, RNA-binding motif protein 39, RNA-binding region-containing protein 2, Splicing factor HCC1) jest kodowane przez gen RBM39 (znany również jako HCC1, RNPC2) (Gene ID: 9584) u człowieka. RBM39 jest białkiem wiążącym RNA, które działa jako czynnik splicingu pre-mRNA. Bierze udział głównie w regulacji transkrypcji, alternatywnym splicingu i translacji białek. Zwykle koncentruje się w plamkach jądrowych i ma trzy motywy rozpoznawania RNA (RRM) (aa 153-230; 250-328; i 445-508). RBM39 jest uważany za kluczowy czynnik w ekspresji mRNA i białek ukierunkowanych na nowotwory i odgrywa istotną rolę w procesie nowotworzenia. Ulega ekspresji na wysokim poziomie w ludzkich tkankach raka piersi, ale był prawie niewykrywalny w normalnych tkankach piersi. Jego poziomy są regulowane w górę w większości nowotworów, a jego zahamowanie jest śmiertelne dla komórek nowotworowych. Poprzez regulację transkrypcji wielu genów związanych z nowotworami, translację białek i alternatywny splicing, jest pośrednio zaangażowany we wzrost i progresję guza. Wykazuje wysoką selektywność dla c-Jun, ER /β i receptora progestyny (PR), ale nie wpływa na inne czynniki transkrypcyjne, takie jak p53, c-fos, składnik NF-B p50 itp. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne ZooMAb10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, powtarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi. (Ref.: Xu, C., et al. (2021). Cell Death Dis. 7; Artykuł 214; Chai, Y., et al. (2014). Tumor Biol. 35(7); 6311-6317).
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS, 5% trehalozy, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb po liofilizacji mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki). Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 μL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 μl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)