ZRB1320
Anti-VEGF-A Antibody, clone 2C4 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego A, VEGF-A, czynnik przepuszczalności naczyń, VPF
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2C4, recombinant monoclonal
opis
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 27.04 kDa
observed mol wt ~38 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
ELISA: suitable
affinity binding assay: suitable
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
Unknown
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
, Aligned
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... VEGFA(7422)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Oceniane metodą Western Blotting z rekombinowanym ludzkim VEGF-A (niedenaturującym).
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło rekombinowany ludzki VEGF-A (niezdenaturowany).
Testowane aplikacje
Analiza immunoenzymatyczna (ELISA): Różne rozcieńczenia tego przeciwciała wykryły rekombinowany ludzki VEGF-A w aplikacji ELISA.
Test wiązania powinowactwa: Reprezentatywna partia tego przeciwciała związała białko VEGF-A z KD wynoszącym 1,3 x 10-6 w teście wiązania powinowactwa.
Analiza cytometrii przepływowej: 1 μg z reprezentatywnej partii wykrył VEGF-A w milionie komórek HeLa.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego
Oceniane metodą Western Blotting z rekombinowanym ludzkim VEGF-A (niedenaturującym).
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło rekombinowany ludzki VEGF-A (niezdenaturowany).
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)