Merck
Wszystkie zdjęcia(15)
Kluczowe dokumenty
ZRB1164
Sigma-Aldrich
Anti-FBXO38 Antibody, clone 1I18 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1I18, recombinant monoclonal
opis
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 133.94 kDa
observed mol wt ~140 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
human, mouse
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
Internal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, jest produkowane bez szkody dla zwierząt i wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 reprezentują całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych. Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego rekombinowanego systemu ekspresji, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej spójności między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest sprawdzane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 1I18 jest króliczym rekombinowanym przeciwciałem monoklonalnym, które specyficznie wykrywa tylko białko F-Box 38 (FBXO38). Jego celem jest epitop w regionie wewnętrznym.
Immunogen
Rekombinowany fragment znakowany His odpowiadający 300 aminokwasom z wewnętrznego regionu ludzkiego białka F-Box 38 (FBXO38).
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie komórek HeLa.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło FBXO38 w lizacie komórek HeLa.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło FBXO38 w lizacie komórek NIH3T3.
Affinity Binding Assay: Reprezentatywna partia tego przeciwciała wiązała FBXO38 z KD wynoszącym 5,0 x 10-9 w teście wiązania powinowactwa.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło FBXO38 w ludzkich skrawkach tkanki okrężnicy.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło FBXO38 w komórkach HeLa i HepG2.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Anty-FBXO38, klon 1I18 10889, nr kat. ZRB1164, jest rekombinowanym króliczym przeciwciałem monoklonalnym, które jest specyficznie ukierunkowane na FBXO38 i jest testowane do stosowania w testach wiązania powinowactwa, immunocytochemii, immunohistochemii (parafina) i Western Blotting.
Opis wartości docelowych
Białko F-box 38 (UniProt: Q6PIJ6; znane również jako FBXO38) jest kodowane przez gen FBXO38 (znany również jako SP329) (Gene ID: 81545) u człowieka. FBXO38 jest składnikiem kompleksu ligazy ubikwityny E3 SKP1-CUL1-F-Box (SKF), który według doniesień pośredniczy w poliubikwitynacji związanej z lizyną 48 i późniejszej degradacji PD-1, a tym samym reguluje odporność zależną od komórek T. Ektopowa ekspresja FBXO38 prowadzi do niższych poziomów endogennego PD-1 na powierzchni komórek aktywowanych limfocytów T, a knockdown FBXO38 powoduje wyższe poziomy PD-1 na powierzchni komórek. Wykazano, że jego poziomy są regulowane w górę przez IL-2 i są regulowane w dół w komórkach T naciekających nowotwór. FBXO38 może również pośrednio stymulować aktywność czynnika transkrypcyjnego KLF7, regulatora różnicowania neuronów, bez promowania ubikwitynacji KLF7. FBXO38 rezyduje głównie w cytozolu i jest eksportowany przez jądro w sposób zależny od CRM1. Posiada trzy sygnały eksportu jądrowego (aa 194-201; 307-316; i 451-460) i jeden sygnał lokalizacji jądrowej (aa 896-899). Jego domena F-Box znajduje się w aminokwasach 30-75. Wiadomo, że mutacje w genie FBXO38 powodują dystalną dziedziczną neuronopatię ruchową, która charakteryzuje się początkiem powoli postępującego osłabienia i atrofii dystalnych kończyn dolnych między drugą a czwartą dekadą życia. Opisano trzy izoformy FBXO38, które są wytwarzane przez alternatywny splicing. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne 10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, odtwarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi monoklonalnymi przeciwciałami. (Ref.: Meng, X., et al. (2018). Nature. 564(7734); 130-135; Sumner, CJ., et al. (2013). Am. J. Hum. Genet. 93(5); 976-983).
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS z 5% trehalozą, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie 10889 mogą po liofilizacji mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki). Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 μL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 μl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)