Merck
Wszystkie zdjęcia(11)
Kluczowe dokumenty
ZMS1143
Sigma-Aldrich
Anti-RPE65 Antibody, clone 401.8B11.3D9 ZooMAb® Mouse Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Białko 65 kDa specyficzne dla nabłonka barwnikowego siatkówki, EC:3.1.1.64, Hydrolaza all-trans-retinylo-palmitynianu, Izomeraza luteiny, Izomeraza mezo-zeaksantyny, Izomeraza retinolu, Izomerohydrolaza retinoidowa
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
401.8B11.3D9, recombinant monoclonal
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 60.94 kDa
observed mol wt ~60 kDa
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
human, bovine
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
rat, Xenopus, canine, mouse, porcine, monkey
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Dokładamy wszelkich starań, aby dostarczać bardziej ekologiczne produkty alternatywne, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, zostało wyprodukowane bez szkody dla zwierząt i jest wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 stanowią całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych. Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego systemu ekspresji rekombinowanej, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej konsystencji między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest walidowane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 401.8B11.3D9 jest mysim rekombinowanym przeciwciałem monoklonalnym 10889, które specyficznie wykrywa RPE65.
Immunogen
Bydlęca RPE65 z preparatów błon mikrosomalnych.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie tkanki siatkówki bydła.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło RPE65 w lizacie tkanki siatkówki bydła.
Testowane aplikacje
Analiza immunofluorescencyjna: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło RPE65 w skrawkach tkanki ludzkiej siatkówki.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło RPE65 w wycinkach tkanki ludzkiej siatkówki.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Izomerohydrolaza retinoidowa (UniProt: Q28175; znana również jako EC:3.1.1.64, hydrolaza all-trans-retinylo-palmitynianowa, izomeraza luteiny, izomeraza mezo-zeaksantyny, białko 65 kDa specyficzne dla nabłonka barwnikowego siatkówki, izomeraza retinolu) jest kodowana przez gen RPE65 (Gene ID: 282043) u bydła. Izomeraza retinolu jest białkiem kotwiczącym lipidy, które jest przyłączone do błony, gdy jest palmitoilowane i jest obecne w postaci rozpuszczalnej, gdy nie jest palmitoilowane. Wykazano, że ma ona krytyczne znaczenie dla cyklu retinoidowego i bierze udział w regeneracji 11-cis-retinalu, chromoforu opsyn pręcików i czopków. Katalizuje rozszczepienie i izomeryzację estrów all-trans-retinylowych kwasów tłuszczowych do 11-cis-retinolu, który jest dalej utleniany przez dehydrogenazę 11-cis retinolu do 11-cis-retinalu do wykorzystania jako chromofor wzrokowy. Może również katalizować izomeryzację luteiny do mezo-zeaksantyny, karotenoidu specyficznego dla oczu. Forma rozpuszczalna wiąże witaminę A (all-trans-retinol), udostępniając ją do przetwarzania przez acylotransferazę lecytyny retinolu (LRAT) do estru all-trans-retinylowego. Forma błonowa, palmitoilowana przez LRAT, wiąże estry all-trans-retinylowe, udostępniając je do przetwarzania izomerohydrolazy do all-cis-retinolu. Forma rozpuszczalna może zostać zregenerowana poprzez przeniesienie grup palmitoilowych na 11-cis-retinol, w reakcji katalizowanej przez LRAT. Ulega ona zależnemu od światła transportowi wewnątrzkomórkowemu i staje się bardziej skoncentrowana w centralnym obszarze komórek nabłonka barwnikowego siatkówki. Wiadomo, że mutacje w ludzkim genie RPE65 powodują barwnikowe zapalenie siatkówki, które charakteryzuje się złogami pigmentu siatkówki widocznymi w badaniu dna oka i pierwotną utratą komórek fotoreceptorów pręcikowych, a następnie wtórną utratą fotoreceptorów stożkowych. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne 10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, powtarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi. (Ref.: Golczak, M., et al. (2010). J. Biol. Chem. 285(13); 9667-9682; Jin, M., et al. (2005). Cell. 122(3); 449-459).
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane mysie przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS, 5% trehalozy, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki) po liofilizacji. Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 µL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 µl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)