Merck
Wszystkie zdjęcia(13)
Kluczowe dokumenty
ZMS1133
Sigma-Aldrich
Anti-MUC5AC Antibody, clone CLH2 ZooMAb® Mouse Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Mucyna-5AC; MUC-5AC; mucyna żołądkowa; główna glikoproteina dróg oddechowych; mucyna-5 podtyp AC tchawiczo-oskrzelowa; mucyna tchawiczo-oskrzelowa; TBM
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
CLH2, recombinant monoclonal
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 585.57 kDa
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
human, mouse
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
sekwencja epitopowa
Internal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... MUC5AC(4586)
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, jest produkowane bez szkody dla zwierząt i wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 reprezentują całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych. Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego rekombinowanego systemu ekspresji, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej spójności między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest sprawdzane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon CLH2 jest rekombinowanym mysim przeciwciałem monoklonalnym 10889, które specyficznie wykrywa mucynę 5AC (MUC5AC).
Immunogen
Syntetyczny peptyd ludzkich tandemowych powtórzeń MUC5AC.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Ocena immunohistochemiczna (parafina) w wycinkach tkanki ludzkiego żołądka.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:100 tego przeciwciała wykryło MUC5AC w wycinkach tkanki ludzkiego żołądka.
Testowane aplikacje
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło MUC5AC w komórkach A549.
Analiza cytometrii przepływowej: 1 μg z reprezentatywnej partii wykryło MUC5AC w milionie komórek A549.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło MUC5AC w lizatach z tkanki żołądka myszy i komórek A549.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Mucyna-5AC (UniProt: P98088; znana również jako MUC5-AC, mucyna żołądkowa, główna glikoproteina dróg oddechowych 1, mucyna-5 podtyp AC tchawiczo-oskrzelowa, mucyna tchawiczo-oskrzelowa 1. TBM) jest kodowana przez gen MUC5AC (znany również jako MUC5) (identyfikator genu: 4586) u człowieka. MUC5-AC jest żelową glikoproteiną nabłonka żołądka i dróg oddechowych, która chroni błonę śluzową przed infekcjami i uszkodzeniami chemicznymi poprzez wiązanie się z wdychanymi mikroorganizmami i cząsteczkami, które są następnie usuwane przez układ śluzowo-rzęskowy. Jest syntetyzowany z peptydem sygnałowym (aa 1-27), który jest następnie odcinany w celu wytworzenia dojrzałej formy (aa 28-5654). MUC5-AC ulega C-, O- i N-glikozylacji. O-glikozylacja zachodzi na drugiej i ostatniej treoninie bogatego w treoninę/serynę tandemowego powtórzenia TTPSPVPTTSTTSA. C-mannozylacja w subdomenach bogatych w cysteinę może być wymagana do prawidłowego fałdowania tych regionów i eksportu z retikulum endoplazmatycznego podczas biosyntezy. Na jego N- i C-końcach znajdują się większe i bardziej złożone domeny, które są bogate w cysteinę i biorą udział w tworzeniu polimerów mucyny. Domeny te obejmują sekwencje, w tym domeny D1, D2, D i D3 na N-końcu oraz domeny D4, C i CK na C-końcu. MUC5-AC ulega nadekspresji w wielu nowotworach. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne 10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, powtarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi. (Ref.: Pothuraju, R., et al. (2020). Mol. Cancer, 19: Artykuł 37; Perez-Vilar, J., et al. (2004). Glycobiology. 14(4); 325-337).
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane mysie przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS z 5% trehalozą, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki) po liofilizacji. Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 μL.
Rekonstytucja
Odtworzyć liofilizowany osad przeciwciała za pomocą 25 μl ultraczystej wody lub soli fizjologicznej buforowanej fosforanem (PBS). Zapoznaj się z naszym protokołem rekonstytucji i szczegółowymi wskazówkami dotyczącymi aplikacji w zakresie sugerowanych rozcieńczeń początkowych i rodzaju próbki.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 μl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)