Merck
Wszystkie zdjęcia(14)
Kluczowe dokumenty
ZMS1057
Sigma-Aldrich
Anti-Cytokeratin 5/6 Antibody, clone D5/16 B4 ZooMAb® Mouse Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
D5/16 B4, recombinant monoclonal
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 62.38 kDa
observed mol wt ~62 and 55 kDa
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
sekwencja epitopowa
Unknown
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, jest produkowane bez szkody dla zwierząt i wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 reprezentują całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych.
Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego rekombinowanego systemu ekspresji, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej spójności między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest walidowane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Dowiedz się więcej o ZooMAb tutaj..
Specyficzność
Klon D5/16 B4 jest mysim rekombinowanym przeciwciałem monoklonalnym 10889, które wykrywa ludzkie cytokeratyny 5 i 6.
Immunogen
Oczyszczona ludzka cytokeratyna 5.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą immunohistochemiczną (parafinową) w wycinkach tkanki ludzkich migdałków.
Analiza immunohistochemiczna (parafinowa): Rozcieńczenie 1:100 tego przeciwciała wykryło Cytokeratynę 5/6 w wycinkach tkanki ludzkich migdałków.
Testowane aplikacje
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło Cytokeratynę 5/6 w wycinkach tkanki ludzkiej skóry.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło Cytokeratynę 5/6 w lizatach komórek A431 i HaCaT.
Analiza immunofluorescencyjna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło Cytokeratynę 5/6 w wycinkach tkanek ludzkiej skóry.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Anti-Cytokeratin 5/6, klon D5/16 B4 10889, nr kat. ZMS1057, jest mysim rekombinowanym przeciwciałem, które wykrywa cytokeratynę 5/6 i jest testowane do stosowania w immunofluorescencji, immunohistochemii (parafina) i Western Blotting.
Opis wartości docelowych
Keratyna cytoszkieletowa typu II 5 (UniProt: P13647; znana również jako cytokeratyna 58 kDa, cytokeratyna-5, CK-5, keratyna-5, K5, keratyna typu II Kb5) jest kodowana przez gen KRT5 (Gene ID: 3852) u człowieka. Keratyny są pośrednimi białkami filamentowymi nabłonka, które wykazują wysoki stopień różnorodności molekularnej. Są to heteropolimeryczne filamenty utworzone przez parowanie keratyn typu I i typu II, które ulegają ekspresji w wysoce specyficznych wzorcach w zależności od typu nabłonka i etapu różnicowania komórkowego. Keratyny zawierają centralną domenę pręcikową o długości około 310 aminokwasów o konformacji alfa-helikalnej, otoczoną niehelikalnymi domenami głowy i ogona o zmiennej długości. Domena głowy składa się z subdomen V1 i H1. Centralna alfa-helikalna domena pręcika składa się z subdomen 1A, 1B, 2A i 2B połączonych łącznikami L1, L12 i L2. Domena ogonowa składa się z subdomen H2 i V2. Zapewniają one stabilność między komórkami nabłonkowymi i ich przyczepność do błony podstawnej. Keratyny służą również jako markery nowotworowe i markery różnicowania nabłonka. Wiele ludzkich keratyn nabłonkowych zostało rozdzielonych za pomocą elektroforezy w żelach 2D. Można je podzielić na podrodziny kwaśne (pI 5.7) i zasadowe (pI 6.0). Kwaśne keratyny mają masy cząsteczkowe w zakresie od 40 do 56 kDa. Keratyny zasadowe mają masy cząsteczkowe w zakresie od 52 do 67 kDa. Członkowie podrodzin kwaśnych i zasadowych występują w parach. Skład par keratyn różni się w zależności od typu komórek nabłonkowych, etapu różnicowania, środowiska wzrostu komórek i stanu chorobowego. Cytokeratyny 5 i 6 występują z dużą częstotliwością w komórkach międzybłonka, w przeciwieństwie do komórek gruczolakoraka i wykazano, że są wiarygodnym markerem międzybłoniaka i raka płaskonabłonkowego płuc. Klon D5/16 B4 rozpoznaje cytokeratynę 5 i 6. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne 10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, powtarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi.
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane mysie przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS z 5% trehalozą, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki) po liofilizacji. Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 μL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 μl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)