Kluczowe dokumenty
Z769509
Branson CPX series ultrasonic bath with digital timer
bath volume 20.8 L, AC/DC input 120 V AC
Synonim(y):
ultradźwiękowa kąpiel czyszcząca, ultradźwiękowy sonikator do kąpieli
About This Item
Kod UNSPSC:
41103706
Właściwości
model CPX8800
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Branson CPX-952-819R
wymiary łaźni
495 mm (19.5 in.) × 290 mm (11.5 in.) × 150 mm (6 in.)
objętość łaźni
20.8 L
Opis ogólny
Wraz z modelem 1192 CPX przeszliśmy na technologię cyfrową i zdefiniowaliśmy nową kategorię wanien ultradźwiękowych. Przeprojektowaliśmy naszą kultową linię wanien ultradźwiękowych, aby uzyskać pełną kontrolę dzięki w pełni cyfrowemu panelowi sterowania Tower. CPX posiada również naszą nową technologię samoadaptacyjną, która aktywnie śledzi i dostosowuje się do zmian w kąpieli.
Wszystkie wanny 1192 mogą być również używane do separacji komórek, przygotowywania próbek i odgazowywania cieczy.
Cechy:
  • Odgazowanie - możliwość ustawienia do 99 minut
  • Timer - może być ustawiony na 99 minut lub pracować w trybie ciągłym
  • Technologia samoadaptacyjna
  • Cyfrowy panel sterowania wieży
  • Tryb uśpienia
  • Wszystkie urządzenia 220-230 V spełniają normy CE
Uwaga: Części nie powinny spoczywać na dnie zbiornika, patrz akcesoria dla opcji.
Cechy i korzyści
  • Odgazowanie - możliwość ustawienia do 99 minut
  • Timer - może być ustawiony na 99 minut lub pracować w trybie ciągłym
  • Technologia samoadaptacyjna
  • Cyfrowy panel sterowania wieży
  • Tryb uśpienia
  • Wszystkie urządzenia 220-230 V spełniają normy CE
Informacje prawne
Bransonic is a registered trademark of Branson Ultrasonics Corp.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)