Kluczowe dokumenty
Z768650
Nalgene® square graduated media bottle
with cap, PET, sterile, capacity 650 mL
Synonim(y):
butelka do przechowywania nośników, kwadratowa plastikowa butelka
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiały
PET
square bottle
Połączenie
Joints threaded neck (38-430)
sterylność
sterile
Właściwości
graduations
with cap
opakowanie
pack of 48 ea (2 x pack of 24)
producent / nazwa handlowa
Nalgene® 842040-0650
pojemność
650 mL
Cechy i korzyści
  • Zamknięcie wykonane z polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE)
  • Przezroczyste i szczelne
  • Sterylizowane promieniowaniem gamma, poziom zapewnienia sterylności (SAL) wynosi 10-6
  • Zmniejszona przepuszczalnośćCO2 i O2
  • Niecytotoksyczny i niepirogenny
  • Butelka i zamknięcie nie są pochodzenia zwierzęcego
  • Z podziałką i pierścieniem na szyjce do stosowania z koszulkami termokurczliwymi z zabezpieczeniem przed manipulacją
  • Doskonałe właściwości bariery gazowej ułatwiające transport i przechowywanie buforów, płynnych mediów i surowic
  • Lekki, odporny na stłuczenia i zajmujący niewiele miejsca kwadratowy kształt
Informacje prawne
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)