Z765465
Orbi-Shaker™ orbital shaker with flat mat platform
AC/DC input 115 V AC
Synonim(y):
horizontal shaker, lab shaker, laboratory shaker, reciprocating shaker
About This Item
Polecane produkty
Właściwości
19 mm orbital motion
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific BT3001
Parametry
+4 to +65 °C temp. range
30-300 rpm speed
szer. × głębokość × wys.
11 in. (28 cm) × 13 in. (33 cm) × 3 in. (7.5 cm)
platforma dł. × szer.
13 in. (33 cm) × 12 in. (30 cm)
masa
25 lb (11.25 kg)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- High capacity, up to 9 x 500 mL, 5 x 1 L or 2 x 2 L
- Horizontally circular 19 mm orbit for aeration & mixing
- Digital speed control up to 300 rpm
- Instantly exchange flask clamps with MAGic Clamp™ accessories