Merck
Z764043
MicroTissues® 3D Petri Dish® micro-mold spheroids
size S, 8 x 12 array, fits 24 well plates
Synonim(y):
3D, 3D Cell Culture
About This Item
Kod UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.14
Materiały
spherical
rozmiar
S
sterylność
sterile; autoclaved
Właściwości
lid: no
8 x 12 array
opakowanie
pack of 6 ea
producent / nazwa handlowa
MicroTissues Inc. 24-96
pojemność
75 μL
Opis ogólny
Sześć autoklawowalnych precyzyjnych mikroform do odlewania szalek Petriego 3D do tworzenia małych sferoidów. Szalka Petriego 3D do stosowania w płytkach 24-dołkowych. Każda mikroforma tworzy 96 okrągłych wgłębień w układzie 8 x 12.
  • Nominalne wymiary każdego wgłębienia hodowlanego 3D: śr. 400 μm x D 800 μm
  • Mikroformy tworzą również pojedynczą komorę do wysiewu komórek
When the gelled agarose is removed from the micro-mold, it is transferred to a standard 12 well or 24 well tissue culture dish and equilibrated with cell culture medium.
Since the agarose is transparent, the spheroids or microtissues that form at the bottom of each agarose micro-well can be easily viewed using a standard inverted microscope using phase contrast, bright field or fluorescence microscopy.
  • The micro-molds are reusable up to 12 times and can be sterilized via a standard steam autoclave (30 min, dry cycle)
  • The micro-molds should be stored in a covered container to maintain sterility and to avoid collecting dust or fibres on their small features
  • Any microscope with sufficient magnification and resolution functions for cell based views or images will be suitable for use with the 3D Petri Dish products
Informacje prawne
3D Petri Dish is a registered trademark of MicroTissues Inc.
MicroTissues is a registered trademark of MicroTissues Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)