Kluczowe dokumenty
Z757497
Sartorius Proline® Plus multichannel mechanical pippettor
12-channel, volume 30-300 μL
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Właściwości
12-channel
electronic: no
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Sartorius 728240
pojemność
30-300 μL
Opis ogólny
12-kanałowe pipety mechaniczne 545 Plus zapewniają komfort i jakość codziennego pipetowania ręcznego. Łączą w sobie trwałą konstrukcję z łatwością i lekkością użytkowania. Wielokanałowa pipeta składa się ze sprężynowych stożków końcówek Optiload, które są idealne do ładowania i wyrzucania końcówek. Uszczelnia również końcówki na wszystkich kanałach jednakowo przy użyciu minimalnej siły.
Cechy i korzyści
  • System click-stop umożliwia łatwą regulację głośności.
  • Szeroki wyświetlacz głośności dla lepszego odczytu.
  • Oznaczenia kolorystyczne ułatwiające dopasowanie końcówek
  • Materiały o wysokiej odporności chemicznej i na promieniowanie UV zapewniają długą żywotność pipety.
  • Możliwość sterylizacji w autoklawie i brak konieczności demontażu.
  • Łatwe czyszczenie i konserwacja - tylko trzy części do demontażu.
  • Bezpieczne filtry stożkowe dla modeli >10μL.
  • Ergonomiczna podpórka na palec zmniejsza siłę uchwytu wymaganą do trzymania pipety.
  • Zakres objętości od 3 μl (5 μl dla stałych) do 10 ml
  • Niskie siły pipetowania
  • Szeroka gama regulowanych modeli jedno- i wielokanałowych oraz stałych modeli jednokanałowych
Informacje prawne
Proline is a registered trademark of Sartorius Biohit Liquid Handling Oy
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)