Kluczowe dokumenty
Z744222
KDS Gemini 88 Plus Dual Rate Syringe Pump, Infusion/Withdrawal
new
AC/DC input 100-240 V, EuroPlug
Synonim(y):
pompa dozująca, pompa infuzyjna, pompa wycofująca
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
Właściwości
no. of channels 2
CE, RoHS, WEEE Approved
accuracy ± 0.25%
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
KD Scientific 788088
dł. × śr. × wys.
28 cm (11 in.) × 39 cm (15 in.) × 21 cm (8 in.)
pojemność
0.0005—60 mL
masa
9.09 kg (21 lb)
Opis ogólny
Ta pompa strzykawkowa o podwójnej szybkości może podawać lek jednocześnie z różnymi szybkościami lub podawać lek jedną strzykawką i pobierać go drugą. W połączeniu ze skrzynką zaworową zapewnia ciągłe dostarczanie pompy perystaltycznej lub tłokowej z dokładnością, brakiem pulsacji i niskim natężeniem przepływu pompy strzykawkowej. Ta funkcjonalność umożliwia ciągłą infuzję lub wycofanie, 24 godziny na dobę, 365 dni w roku, z dokładnością i niskim przepływem każdej pompy strzykawkowej KD Scientific.
Cechy i korzyści
  • Dwie oddzielne pompy strzykawkowe w jednym urządzeniu
  • Duży ekran dotykowy umożliwia szybką i łatwą konfigurację
  • Praca pod wysokim lub niskim ciśnieniem
  • Kompatybilność z szeroką gamą strzykawek
  • Ciągłe podawanie płynu
  • Komunikacja TTL, USB i RS-232
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)