Z744100
CoolSafe™ system
to hold, 96 x 0.2mL tubes
Synonim(y):
Skrzynka chłodząca, blok chłodzenia rurki, blok chłodzący, suchy blok
About This Item
Kod UNSPSC:
41123300
Polecane produkty
Właściwości
to hold 96 x 0.2mL tubes
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Diversified Biotech CSAF-1000
Powiązane kategorie
Opis ogólny
System zawiera: 1 CoolSafe Box z pokrywką, 1 CHAM-1000, jeden 1ºC i jeden -10ºC Cool Bricks. Wszechstronny - przeznaczony do probówek 0,2 ml (paski lub tacki), mikropłytek 96-dołkowych i 384-dołkowych, probówek 0,5 ml, 1,5 ml i 5 ml. Specjalnie zaprojektowane - Cool Bricks utrzymują stałą temperaturę (1°C lub -10°C) do 10 godzin.
Zastosowanie
PCR
Cechy i korzyści
Cool Bricks utrzymują stałą temperaturę (1°C lub -10°C) do 10 godzin.
Informacje prawne
CoolSafe is a trademark of Diversified Biotech, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z744100-1EA | 4065270517364 |