Kluczowe dokumenty
Z744071
General Purpose Sealing Film
polypropylene, sterile
About This Item
Kod UNSPSC:
41122410
NACRES:
NB.35
Materiały
polypropylene
sterylność
sterile
Właściwości
RNase and DNase free
opakowanie
case of 100 ea
producent / nazwa handlowa
Excel Scientific GPS-PP-100
Parametry
-40-120 °C temp. range
Powiązane kategorie
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)