Kluczowe dokumenty
Z743589
Tough-Spots®
5 across, diam. 1/2 in., white, roll of 5000
Synonim(y):
Etykiety odporne na rozpuszczalniki, Etykiety odporne na temperaturę
About This Item
Kod UNSPSC:
41103032
NACRES:
NB.35
opakowanie
roll of 5000
producent / nazwa handlowa
Diversified Biotech SPRL-2000
Średnica
1/2 in.
kolor
white
Opis ogólny
Okrągłe etykiety kriogeniczne sformatowane do pisania odręcznego. 3212 na rolce to łatwe do pisania etykiety kriogeniczne z PVC, które akceptują pisanie większością markerów laboratoryjnych.
Tough - Chemically inert, polyolefin labels resist most organic solvents and caustic agents. They adhere to most plastics†, glass, and metals without cracking, peeling, or degrading
Temperature-Resistant - From -196°C to 100°C, Tough-Spots® withstand boiling water baths, moderate oven temperatures (150°C), autoclaving and extreme freezer temperatures (liquid and vapor phase nitrogen)
Specially Designed - Label sheets are specially top-coated to readily accept laser printing. Heat-resistant, stay-flat sheets will not jam in laser printers
Ideally Sized - Fits a variety of microcentrifuge tube tops, cryovial caps and lids, as well as many other laboratory container caps, lids and covers
Color Coding - 3/8 in. (9.5 mm) and 1/2 in. (13 mm) diameter Laser Tough-Spots® are available in White, Blue, Green, Orange, Red and Yellow
Cechy i korzyści
  • Chemicznie obojętne etykiety poliolefinowe są odporne na większość rozpuszczalników organicznych i środków żrących.
  • Przylegają do większości tworzyw sztucznych†, szkła i metali, nie pękając, nie odklejając się ani nie ulegając degradacji.
  • Odporność na temperatury od -196°C do 100°C
  • Wytrzymują wrzące kąpiele wodne, umiarkowane temperatury pieca (150°C), autoklawowanie i ekstremalne temperatury zamrażania (azot w fazie ciekłej i parowej).
  • Arkusze etykiet są specjalnie powlekane, dzięki czemu można na nich łatwo drukować laserowo. Odporne na wysoką temperaturę, płaskie arkusze nie zacinają się w drukarkach laserowych.
  • Pasują do różnych zakrętek probówek mikrowirówkowych, zakrętek i pokrywek kriofiolek, a także do wielu innych zakrętek, pokrywek i pokrywek pojemników laboratoryjnych.
Informacje prawne
Tough-Spots is a registered trademark of Diversified Biotech
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)