Kluczowe dokumenty
Z743570
PetriStickers
16-sector pie format
About This Item
Kod UNSPSC:
55121611
NACRES:
NB.35
opakowanie
pack of 36 ea
producent / nazwa handlowa
Diversified Biotech PSTK-2030
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Szybkie odniesienie - Petristickers odpowiadają studzienkom na mikropłytce w celu szybkiej identyfikacji kolonii
Wysoki kontrast - Kolorowa siatka pozwala koloniom wyróżnić się z tła płytki Petriego
Zaktualizowany projekt - Prostokątny kształt pozostawia wystarczająco dużo miejsca powyżej i poniżej siatki do pisania na płytce
Dwa układy - Odniesienie do studzienek numerycznie (1-96) lub alfanumerycznie (A1-H12)
Idealny rozmiar - PetriStickers mają wymiary 2,8 x 1,8 cala (71 mm x 44 mm).8 cali x 1,75 cala (71 mm x 44,5 mm), aby pasowały do większości popularnych szalek Petriego.
Informacje prawne
PetriStickers is a trademark of Diversified Biotech
p3xFLAG is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)