Z743544
Microscope slide wells, 2-wells
well diam. × depth 1 cm × 0.50 mm, pack of 25
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
MA.01
Polecane produkty
opakowanie
pack of 25
producent / nazwa handlowa
Diversified Biotech MIWE-2000
dołek śr. × głębokość
1 cm × 0.50 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Wstępnie przycięte, samoprzylepne naklejki, które mocno przylegają do szkiełek mikroskopowych. Badanie próbek z lub bez szkiełek nakrywkowych.
Cechy i korzyści
- Wygodne - wstępnie przycięte, mocno przylegają do szkiełek mikroskopowych i umożliwiają badanie próbek z lub bez szkiełek nakrywkowych.
- Wiele zastosowań - badanie lub liczenie komórek hodowli tkankowych, drożdży, bakterii i innych mikroorganizmów.
- Wszechstronność - Kompatybilne z różnymi rodzajami mikroskopów (konwencjonalnymi, odwróconymi lub dysekcyjnymi).
- Chemicznie obojętne - wykonane z poliestru z klejem akrylowym. Szkiełka mikroskopowe są obojętne i stabilne w większości warunków laboratoryjnych.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)