Z743506
Direct Thermal WetGrip labels
white, L × W 1.50 in. × 0.50 in., roll of 750
About This Item
Kod UNSPSC:
55121611
NACRES:
NB.35
Polecane produkty
opakowanie
roll of 750
producent / nazwa handlowa
Diversified Biotech GRDT-2000
dł. × szerokość
1.50 in. × 0.50 in.
kolor
white
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Przyczepna - do mokrych, pokrytych szronem i zamarzniętych powierzchni; odporna na temperaturę do -80°C
CIENKA - kompatybilna z wirnikami wirówek
ODPORNA - na chemikalia i rozpuszczalniki
WIELOPOWIERZCHNIOWA - przylega do tworzyw sztucznych, szkła, metali, a nawet kartonów
Do użytku z drukarką GoDEX DT200 Direct i Dymo LabelWriter 450 (drukarka DYMO-550 NIE jest kompatybilna)
CIENKA - kompatybilna z wirnikami wirówek
ODPORNA - na chemikalia i rozpuszczalniki
WIELOPOWIERZCHNIOWA - przylega do tworzyw sztucznych, szkła, metali, a nawet kartonów
Do użytku z drukarką GoDEX DT200 Direct i Dymo LabelWriter 450 (drukarka DYMO-550 NIE jest kompatybilna)
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Ważna uwaga dla klientów zagranicznych: Nasze etykiety Direct Thermal są przeznaczone wyłącznie do współpracy z amerykańskimi drukarkami Dymo 450. Nie są one kompatybilne z europejskimi drukarkami Dymo ani drukarkami Dymo 550.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)