Z742399
PELCO® Sliding Latch Microslide Storage Boxes
red, Holds 50 x slides 76x26 mm
About This Item
Polecane produkty
Materiały
acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS)
red
Właściwości
Holds 50 x slides 76x26 mm
opakowanie
pack of 12 ea
dł. × szer. × wys.
164 mm (6.46 in.) × 110 mm (4.33 in.) × 32 mm (1.26 in.)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Exceptional slide storage containers providing maximum protection for your microscope slides.
Cechy i korzyści
- Numbered index sheet in lid for quick identification
- Foam liner
- Stackable
- ABS-durable/impact resistant
- Hinged lid
- Unique sliding compression latch
Informacje prawne
PELCO is a registered trademark of Ted Pella, Inc