Z741951
Cameo™ Syringe Filter
polyethersulfone membrane, pore size 0.45 μm, diam. 17 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
Polecane produkty
Materiały
polyethersulfone membrane
polypropylene housing
sterylność
non-sterile
opakowanie
pkg of 50 ea
producent / nazwa handlowa
GVS Life Sciences 1233548
Średnica
17 mm
wielkość porów
0.45 μm
Opis ogólny
Zaprojektowany w celu przyspieszenia i zwiększenia przepustowości próbki przy jednoczesnym zmniejszeniu ciśnienia wstecznego, objętość zatrzymania jest nieco niższa ze względu na ulepszoną konstrukcję kanału przepływowego i zmniejszone odstępy między podporami. Ulepszenia konstrukcyjne pozwalają na zwiększenie ciśnienia roboczego, które mogą wytrzymać filtry strzykawkowe.
Zastosowania:
Analiza płynów biologicznych i organicznych, przygotowanie próbek analitycznych, HPLC, testy złożone, jednorodność zawartości, testy rozpuszczania, próbki środowiskowe, analiza żywności.
Zastosowania:
Analiza płynów biologicznych i organicznych, przygotowanie próbek analitycznych, HPLC, testy złożone, jednorodność zawartości, testy rozpuszczania, próbki środowiskowe, analiza żywności.
Informacje prawne
Cameo is a trademark of GVS S.p.A.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)