Z740483
MICROGARD™ 2500 coveralls for protection from saturating liquid spray
size XL
About This Item
Kod UNSPSC:
46181503
NACRES:
NB.35
Polecane produkty
rozmiar
XL
producent / nazwa handlowa
Arco 1724206
Opis ogólny
MICROGARD™ 2500 STANDARD został zaprojektowany do ochrony przed nasyconym strumieniem cieczy i cząstkami stałymi, a jego wytrzymałość fizyczna i elastyczność zapewniają ochronę i wygodę.
Cechy:
Zatwierdzone zgodnie z:
EN14605 Typ 4 Szczelność na rozpylanie
EN ISO 13982-1 Typ 5 Ochrona przed cząstkami
EN13034 Typ 6 Ograniczone rozpylanie
EN1073-2 Bariera dla cząstek radioaktywnych - klasa 2
EN14126 Bariera dla czynników infekcyjnych
EN1149-1 Antystatyczność
Cechy:
- 3-częściowy kaptur
- Ultradźwiękowo spawane szwy
- Pętle na palce
- 2-kierunkowy zamek z przodu z zamykaną klapą sztormową
- Elastyczny kaptur, talia, nadgarstki i kostki
Zatwierdzone zgodnie z:
EN14605 Typ 4 Szczelność na rozpylanie
EN ISO 13982-1 Typ 5 Ochrona przed cząstkami
EN13034 Typ 6 Ograniczone rozpylanie
EN1073-2 Bariera dla cząstek radioaktywnych - klasa 2
EN14126 Bariera dla czynników infekcyjnych
EN1149-1 Antystatyczność
Informacje prawne
Microgard is a trademark of Microgard Limited
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)