Z740408
SecurTainer™ II
tamper evident, volume 60 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Polecane produkty
Materiały
polyethylene cap
polypropylene container
opakowanie
pack of 500 ea
producent / nazwa handlowa
Simport C576-60MA
pojemność
60 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Model ten wykorzystuje inną koncepcję zabezpieczenia przed manipulacją w porównaniu z serią C575. Gdy używana jest funkcja zabezpieczenia przed manipulacją, nie jest wymagana blokada. Wystarczy nakręcić nakrętkę na pojemnik, a pierścień uszczelniający z zabezpieczeniem przed manipulacją zostanie automatycznie zablokowany na swoim miejscu. Po odkręceniu pierścień odłącza się od pokrywy, wyraźnie wskazując, że pojemnik został otwarty.
Zaprojektowane również do zbierania, transportu i przechowywania próbek, pojemniki polipropylenowe są bezpieczne w użyciu nawet w niesprzyjających warunkach. Pojemniki można układać jeden na drugim, są odporne na stłuczenia i wykonane z pierwotnego polipropylenu. Te prostokątne pojemniki są dostępne w wielu rozmiarach od 20 do 120 ml. Nie są sterylne. Pojemniki i zakrętki pakowane oddzielnie w worki po 100 sztuk.
Zaprojektowane również do zbierania, transportu i przechowywania próbek, pojemniki polipropylenowe są bezpieczne w użyciu nawet w niesprzyjających warunkach. Pojemniki można układać jeden na drugim, są odporne na stłuczenia i wykonane z pierwotnego polipropylenu. Te prostokątne pojemniki są dostępne w wielu rozmiarach od 20 do 120 ml. Nie są sterylne. Pojemniki i zakrętki pakowane oddzielnie w worki po 100 sztuk.
Informacje prawne
SecurTainer is a trademark of Simport
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)