Kluczowe dokumenty
Z740359
3286 probówki kriogeniczne do bankowania biologicznego i hodowli komórkowych
capacity 1.8 mL, External thread, round bottom (self-standing), sterile; irradiated
Synonim(y):
probówka do biobankowania, rurka kriogeniczna do hodowli komórkowych
About This Item
Kod UNSPSC:
41121704
NACRES:
NB.22
Materiały
colorless polyethylene screw cap
colorless tube
polypropylene tube
round bottom (self-standing)
sterylność
sterile; irradiated
Właściwości
External thread
with writing surface
opakowanie
pack of 450 ea
producent / nazwa handlowa
Nunc 375418
Parametry
-150 °C min. temp.
metody
cryopreservation: suitable
pojemność
1.8 mL
probówka śr. zewn. × dł.
12.5 mm × 48 mm
probówka śr.
12.5 mm
Opis ogólny
Przechowuj próbki od ogólnego przechowywania w niskiej temperaturze do fazy gazowej ciekłego azotu za pomocą probówek kriogenicznych Nunc™ Biobanking and Cell Culture z gwintem zewnętrznym i powierzchnią do pisania.
Cechy i korzyści
  • Niecytotoksyczne, niemutagenne surowce i wolne od pirogenów probówki kompatybilne z IVD dla dodatkowego bezpieczeństwa próbek.
  • Certyfikowany współczynnik SAL na poziomie 10-6 zapewnia najwyższą dostępną sterylność.
  • Odpowiednie do przechowywania w warunkach chłodniczych (+4°C) aż do fazy gazowej ciekłego azotu.
Informacje prawne
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)