Z734640
Nunc® Lab-Tek® II chambered coverglass
2 wells, polystyrene chambers, 1.5 borosilicate coverglass, 4.0 cm2/well, 96/cs
Synonim(y):
prowadnice komorowe, szkiełka mikroskopowe
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
colorless
polystyrene chamber
sterylność
sterile
jakość
CE marked
opakowanie
case of 96
producent / nazwa handlowa
Nunc 155379
szer. × dł.
24 mm × 55 mm
powierzchnia dołka
4 cm2
dołki
2
pojemność robocza
1.0-2.0 mL
przydatność
suitable for (high power inverted microscopic viewing; confocal image analysis)
Opis ogólny
- Excellent for confocal image analysis
- Optimal for high-power inverted microscopic viewing
- Chambered coverglass
- The medium chamber is not removable
Zastosowanie
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)