Kluczowe dokumenty
Z720542
Nalgene® diagnostic bottles, style 2035
capacity 20 mL
Synonim(y):
butelka hdpe, butelka nalgene, butelki hdpe
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiały
high-density polyethylene cap
round transparent PETG bottle
Połączenie
Joints threaded neck (20-415)
opakowanie
pack of 20 ea
producent / nazwa handlowa
Nalgene® 2035-0020
średnica butelki × wys.
30 mm × 65 mm
pojemność
20 mL
Opis ogólny
Butelki diagnostyczne 738 typu 2035 mogą być używane do sterylnego pobierania próbek, przechowywania i transportu odczynników i roztworów buforowych. Butelki te są wykonane z niepirogennego i nietoksycznego kopolimeru politereftalanu etylenu z białymi zamknięciami z polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE).
Cechy i korzyści
  • Sterylność do 10-6 SAL
  • Zawiera szczelne zamknięcie zapewniające ochronę próbki.
Informacje prawne
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)