Z708984
ART® non-filtered tip
HLT Ultramicro, size 0.5-20 μL, Pure packed, sterile
Synonim(y):
pipet tips, pipette tips
About This Item
Kod UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
sterylność
sterile
Właściwości
Pure packed
opakowanie
pack of 960 ea
package of 960 tips
producent / nazwa handlowa
Molecular BioProducts 3521
maksymalna pojemność
20 μL
rozmiar
0.5-20 μL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Ultra-mikro styl jest idealny do pracy z próbkami o małej objętości.
Molecular BioProducts Pure lines of pipette tips are pre-sterilized and packaged in a controlled environment to eliminate contamination. These tips are tested by an independent lab to ensure that they meet industry standards. It is ideal for a wide variety of applications.
Informacje prawne
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)