Kluczowe dokumenty
Z694592
Nanofiber cell culture dish, with aligned nanofibers
diam. 100 mm
Synonim(y):
Płyty 3d
About This Item
Polecane produkty
Materiały
round
sterylność
sterile
Właściwości
lid: no
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Nanofiber Solutions 10002
Średnica
100 mm
przydatność
suitable for (Tissue Engineering, Cancer Research)
typ wiązania
(plasma surface treated)
Opis ogólny
Nanowłókna mają wyższe współczynniki ekspansji, lepszą kontrolę różnicowania i mają syntetyczną powierzchnię bez zanieczyszczeń zwierzęcych, idealną do badań nad komórkami macierzystymi i barwienia immunohistochemicznego. Rusztowania z nanowłókien mogą być łatwo kształtowane lub wymiarowane, wykonane z niemal dowolnego syntetycznego lub naturalnego polimeru w celu dostosowania do potrzeb inżynierii tkankowej. Można je następnie wszczepiać in vivo lub stosować in vitro. Dostępne standardowe wymiary płytek współpracują z obecnymi zautomatyzowanymi urządzeniami do wysokowydajnego odkrywania leków.
Naczynia do hodowli komórkowych, płytki i wkładki są dostępne z losowo zorientowanymi włóknami lub wyrównanymi włóknami.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)