Kluczowe dokumenty
Z693693
Duran® filtering flask, with Keck® assembly set
capacity 250 mL
Synonim(y):
212043654
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass
flat bottom flask
Połączenie
joint ST/NS neck34 mm I.D.
sterylność
non-sterile
opakowanie
pkg of 1 ea
pkg of 10 ea
producent / nazwa handlowa
DURAN® 212043654
dostępność
not available in USA and Canada
pojemność
250 mL
Opis ogólny
The Duran filtering flask includes a Keck clip assembly and is idea for vacuum filtrations. The plastic hose connections meet safety and product regulations, and the flask has the Erlenmeyer shape.
Manufactured from Duran borosilicate glass type 3.3, the flasks have maximum chemical and thermal resistance and meet ISO 6556 standard.
Cechy i korzyści
- Zgodny z normą ISO 6556 - Wykonany ze szkła borokrzemianowego o rozszerzalności 3,3 - Nadaje się do użytku w próżni dzięki ciężkiej konstrukcji ścianek - Z odłączanym złączem węża KECK® PBT do podłączenia rurki o średnicy 9 mm - Wypalany, bardzo trwały biały nadruk
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Keck is a registered trademark of Adcuram Lab Technologies GmbH
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)