Kluczowe dokumenty
Z688037
CELLine Classic bioreactor flask
CL 350 (for 350ml volumes)
Synonim(y):
Kolba CELLine, Zbiornik bioreaktora
Polecane produkty
Materiały
polystyrene (with 100,000 D MWCO regenerated cellulose semi-permeable membrane)
opis
Equivelent to 16 T-225 standard flasks
sterylność
sterile; γ-irradiated
zastosowanie
Production of monoclonal antibodies and cellular proteins
opakowanie
case of 5
producent / nazwa handlowa
Cole Parmer 2440654
pojemność
350 mL
Opis ogólny
Inne uwagi
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)