Kluczowe dokumenty
Z662976
Kern EG series Toploader balances
Kern EG 420-3NM + 963-127, weighing capacity 420 g, resolution: 0.001 g, linearity: ±0.003 g, DKD Calibration Certificate included
Synonim(y):
waga, waga laboratoryjna
About This Item
Kod UNSPSC:
41111502
NACRES:
NB.71
wejście AC/DC
220 V AC, universal plug set
Materiały
stainless steel weighing plate
Właściwości
CE compliant
DKD Calibration Certificate included
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Kern EG 420-3NM + 963-127
dostępność
not available in USA and Canada
zakres pomiaru nośności
420 g, resolution: 0.001 g, linearity: ±0.003 g
szer. × głębokość × wys.
235 mm × 185 mm × 165 mm
platforma śr.
120 mm
masa
2 kg
moc baterii
rechargeable
Opis ogólny
Precyzyjna waga z solidnym systemem pomiarowym kamertonu. Wewnętrzna regulacja w przypadku zmiany temperatury i kontrolowana czasowo w określonych odstępach czasu gwarantuje wysoki stopień dokładności i uniezależnia wagę od miejsca jej użytkowania.
Cechy i korzyści
  • Stabilna charakterystyka temperaturowa
  • Krótki czas stabilizacji
  • Konstrukcja odporna na wstrząsy
  • Wysoka wydajność przy obciążeniu narożnym
  • Wyświetlacz pojemności: Wyświetlacz słupkowy pokazuje, jaka część zakresu ważenia jest jeszcze dostępna.
  • Sumowanie sztuk podczas liczenia
  • Ochronna osłona robocza w zestawie
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)