Kluczowe dokumenty
Z654388
Consort EV series power supplies
EV243, output0-400 V, 0-300 mA, 0-50 W
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
wejście AC/DC
230 V AC
opis
3 × 4 mm sockets
30 ohms min load resistance
producent / nazwa handlowa
EV243
dostępność
available only in EU
Parametry
0-40 °C ambient temperature
szer. × śr. × wys.
24 cm × 20 cm × 13 cm
masa
3 kg
moc wyjściowa
0-400 V, 0-300 mA, 0-50 W
Opis ogólny
  • Timer 0-99.59 hour
  • Volt hours 0-99.99 kVH
  • LCD display, 2 × 16 characters
  • Ground leakage detection 500 μA
  • No load detection, programmable, overload detection
  • 3600 values of data logging
  • 0-95% non condensing humidity