Z654353
Consort EV series power supplies
EV231, output0-300 V, 0-1,000 mA, 0-150 W
Synonim(y):
Consort EV series power supplies
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
Polecane produkty
wejście AC/DC
230 V AC
opis
10 ohm min load resistance
4 × 4 mm sockets
producent / nazwa handlowa
EV231
dostępność
available only in EU
Parametry
0-40 °C ambient temperature
szer. × śr. × wys.
24 cm × 20 cm × 13 cm
masa
4.3 kg
moc wyjściowa
0-300 V, 0-1,000 mA, 0-150 W
Opis ogólny
- Czasomierz 0-99,59 godz.
- Voltogodziny 0-99,99 kVH
- Wyświetlacz LCD, 2 × 16 znaków
- Wykrywanie upływu uziemienia 500 μA
- Wykrywanie braku obciążenia, programowalne, wykrywanie przeciążenia
- Rejestrowanie 3600 wartości danych
- Wilgotność bez kondensacji 0-95%
Wszystkie zasilacze serii Consort EV oferują ręczne programowanie napięcia, prądu, tymczasowe zmiany parametrów mocy i czasu mogą być dokonywane bez przerywania pracy. Do 9 często używanych programów może być przechowywanych do przywołania w przyszłości.
Urządzenia są w pełni zabezpieczone przed przeciążeniem, w tym przed przypadkowym zwarciem wyjścia. Galwaniczna izolacja wejścia/wyjścia RS232 zapobiega zakłóceniom pętli masy po podłączeniu do komputera.
Urządzenia są w pełni zabezpieczone przed przeciążeniem, w tym przed przypadkowym zwarciem wyjścia. Galwaniczna izolacja wejścia/wyjścia RS232 zapobiega zakłóceniom pętli masy po podłączeniu do komputera.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)