Z742605
myVolt™ Touch power supply
AC/DC input 230 V AC, EuroPlug
About This Item
Polecane produkty
wejście AC/DC
5 - 400 mA (Max Wattage: 80W; Voltage Output: 10-300V (5V increments))
Właściwości
output terminals: 4 pairs
touchscreen control; Dual orientation, auto rotating display
opakowanie
pkg of 1
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific E2301-E
kompatybilność
with most brands of gel boxes
Opis ogólny
Dostępne są dwa zestawy gniazd wyjściowych do podłączenia do 2 zestawów żelowych, a instrumenty można bezpiecznie układać w stosy w celu użycia z dodatkowymi zestawami żelowymi.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z742605-1EA | 4061826162149 |