Kluczowe dokumenty
Z653748
Pyrex® glass culture tubes spare PTFE/rubber inserts
cap size 22
Synonim(y):
4513/22M
About This Item
Kod UNSPSC:
41121706
NACRES:
NB.22
producent / nazwa handlowa
Bibby Pyrex 4513/22
dostępność
available only in EU
rozmiar korka
22
Opis ogólny
Hodowla in vitro komórek zwierzęcych i roślinnych w pożywce jest istotną częścią dzisiejszych badań w dziedzinie mikrobiologii. Takie metody hodowli mogą być prowadzone w różnych skalach - naczynia są odpowiednio dobierane. Do badań testowych stosuje się raczej małe naczynia, takie jak probówki hodowlane.
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)