Kluczowe dokumenty
Z640530
Eppendorf® epT.I.P.S. Reloads, PCR Clean
volume 50-1250 μL
About This Item
Kod UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
Długość:
76 mm
maksymalna pojemność:
1.25 mL
sterylność:
non-sterile
opakowanie:
pack of 960 (10 trays of 96 tips)
producent / nazwa handlowa:
Eppendorf® 0030 073.860
Eppendorf® 022491768
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 960 (10 trays of 96 tips)
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030 073.860
Eppendorf® 022491768
zakres pomiaru objętości
50-1250 μL
metody
PCR: suitable
Długość
76 mm
maksymalna pojemność
1.25 mL
Opis ogólny
Part of the ep T.I.P.S. box and reload system for contamination-free handling of refill trays, with plastic lids protecting the trays from contact during transfer to the working box.
Trays of tips which may be autoclaved in their packaging and stored clean for later use. Tips may be used straight from the reload tray, or loaded into ep T.I.P.S box (purchase separately). PCR clean, free of human DNA, DNase, RNase and PCR inhibitors, batch related certificates available on the internet at http://www.eppendorf.com
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)