Kluczowe dokumenty
Z637467
BRAND® microtube cap inserts, PP
blue
About This Item
Kod UNSPSC:
41121702
NACRES:
NB.11
producent / nazwa handlowa
BRAND 780721
kolor
blue
Opis ogólny
Wkładki 1191 Microtube Cap Inserts są przeznaczone do użytku z mikrotubami wyposażonymi w dołączone lub masowe zakrętki, które nie są widoczne. Wykonane z wytrzymałego polipropylenu (PP), wkładki te zapewniają bezpieczne zamknięcie dla integralności próbki. Nadają się do szerokiego zakresu zastosowań, z zakresem temperatur roboczych od -196 °C do +121 °C, co czyni je idealnymi zarówno do środowisk kriogenicznych, jak i wysokotemperaturowych. Wkładki te są niezbędne do zapewnienia niezawodnego przechowywania i obsługi próbek w różnych warunkach laboratoryjnych.
Inne uwagi
BR780721 (Indie)
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)