Z637122
BRAND® UV cuvette lids, PE
round yellow lid
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
SB.32
Polecane produkty
Materiały
round yellow lid
producent / nazwa handlowa
BRAND
Opis ogólny
Round covers allow a tight closure and make it possible to store samples down to -20°C.
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)